α-Chloro-m-xylène 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
1-(Chloromethyl)-3-methylbenzene, 3-Methylbenzyl chloride
Formule:
C₈H₉Cl Poids moléculaire: 140.61 g/mol Point d'ébullition: 195…196 °C Densité: 1.064 g/cm³ (25 °C) Point éclair: 76 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00000909 Numéro CAS: 620-19-9 EINECS: 210-628-9 UN: 3265 ADR: 8 II Indice Merck: 12,10224 |