4-Chlorométhyl-o-xylène 70%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
1-(Chloromethyl)-3,4-dimethylbenzene, α-Chloro-1,3,4-trimethylbenzene, 3,4-Dimethylbenzyl chloride, 4-(Chloromethyl)-1,2-dimethylbenzene
Formule:
C₉H₁₁Cl Point d'ébullition: 117 °C/24mmHg Densité: 1,06 g/cm³ (25 °C) |
Numéro MDL:
MFCD00000910 Numéro CAS: 102-46-5 EINECS: 203-032-5 UN: 3265 ADR: 8,II |