Imprimer
Alcool 3,4-dichlorobenzylique 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): (3,4-Dichlorophenyl)methanol
OR5023-100G OR5023-250G OR5023-50G
APOSOR5023-100GEA 121 EUR
APOSOR5023-100G APOSOR5023-250G APOSOR5023-50G
Alcool 3,4-dichlorobenzylique 97%
Alcool 3,4-dichlorobenzylique
Formule: C₇H₆Cl₂O
Poids moléculaire: 177.03 g/mol
Point d'ébullition: 125…130 °C/3mmHg
Point de fusion: 36…39 °C
Point éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004633
Numéro CAS: 1805-32-9
EINECS: 217-299-0
UN: 2811
ADR: 6.1 III