Imprimer
Alcool 3-chlorobenzylique 99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (3-Chlorophenyl)methanol
OR5019-10G OR5019-100G OR5019-25G
APOSOR5019-10GEA 21.9 EUR
APOSOR5019-10G APOSOR5019-100G APOSOR5019-25G
Alcool 3-chlorobenzylique 99%
Alcool 3-chlorobenzylique
Formule: C₇H₇ClO
Poids moléculaire: 142.58 g/mol
Point d'ébullition: 237 °C
Densité: 1.211 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: >113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004632
Numéro CAS: 873-63-2
EINECS: 212-847-5