Imprimer
Alcool 4-nitrobenzylique 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (4-Nitrophenyl)methanol
OR5015-100G OR5015-1KG OR5015-500G
APOSOR5015-100GEA 21.9 EUR
APOSOR5015-100G APOSOR5015-1KG APOSOR5015-500G
Alcool 4-nitrobenzylique 98%
Alcool 4-nitrobenzylique
Formule: C₇H₇NO₃
Poids moléculaire: 153.14 g/mol
Point d'ébullition: 185 °C/12mmHg
Point de fusion: 92…95 °C
Point éclair: 180 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007376
Numéro CAS: 619-73-8
EINECS: 210-611-6