Imprimer
Alcool 2-nitrobenzylique 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (2-Nitrophenyl)methanol
OR5014-100G OR5014-500G
APOSOR5014-100GEA 43.5 EUR
APOSOR5014-100G APOSOR5014-500G
Alcool 2-nitrobenzylique 98%
Alcool 2-nitrobenzylique
Formule: C₇H₇NO₃
Poids moléculaire: 153.14 g/mol
Point d'ébullition: 270 °C
Point de fusion: 69…74 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007186
Numéro CAS: 612-25-9
EINECS: 210-302-6