4,4'-Dichlorobenzophénone 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
4,4-DBP, Bis(4-chlorophényl)cétone
Formule:
C₁₃H₈Cl₂O Point d'ébullition: 353 °C Point de fusion: 144…146 °C Densité: 1,45 g/cm³ (25 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000623 Numéro CAS: 90-98-2 EINECS: 202-030-1 |