Imprimer
2-Nitrobenzonitrile 99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): o-Nitrobenzonitrile
OR5001-25G OR5001-1G OR5001-5G
APOSOR5001-25GEA 72.7 EUR
APOSOR5001-25G APOSOR5001-1G APOSOR5001-5G
2-Nitrobenzonitrile 99%
2-Nitrobenzonitrile
Formule: C₇H₄N₂O₂
Point d'ébullition: 165 °C/16mmHg
Point de fusion: 107…110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007044
Numéro CAS: 612-24-8
EINECS: 210-301-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III