Imprimer
2-Bromo-6-chloroaniline 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR500007-1G OR500007-250MG OR500007-5G
APOSOR500007-1GEA 24.8 EUR
APOSOR500007-1G APOSOR500007-250MG APOSOR500007-5G
2-Bromo-6-chloroaniline 95+%
2-Bromo-6-chloroaniline
Formule: C₆H₅BrClN
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD11977383
Numéro CAS: 59772-49-5