Imprimer
Acide 3-iodobenzoïque 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR4998-100G OR4998-25G
APOSOR4998-100GEA 79.9 EUR
APOSOR4998-100G APOSOR4998-25G
Acide 3-iodobenzoïque 98%
Acide 3-iodobenzoïque
Formule: C₇H₅IO₂
Point de fusion: 185…188 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002496
Numéro CAS: 618-51-9
EINECS: 210-555-2