Imprimer
4-(tert-Butyl)-2-nitroaniline
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR4982-1G OR4982-5G OR4982-25G
APOSOR4982-1GEA 14.7 EUR
APOSOR4982-1G APOSOR4982-5G APOSOR4982-25G
4-(tert-Butyl)-2-nitroaniline
4-(tert-Butyl)-2-nitroaniline
Formule: C₁₀H₁₄N₂O₂
Point de fusion: 101…105 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00066305
Numéro CAS: 6310-19-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III