4-Chloro-3-nitrobenzaldéhyde 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₇H₄ClNO₃ Poids moléculaire: 185.57 g/mol Point de fusion: 61…65 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00007078 Numéro CAS: 16588-34-4 |