Imprimer
(2-Chlorophényl)acétonitrile 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2-Chlorobenzyl cyanide, 2-(2-Chlorophenyl)acetonitrile
OR4975-100G OR4975-25G
APOSOR4975-100GEA 46.4 EUR
APOSOR4975-100G APOSOR4975-25G
(2-Chlorophényl)acétonitrile 97%
(2-Chlorophényl)acétonitrile
Formule: C₈H₆ClN
Point d'ébullition: 240…242 °C
Point de fusion: 21…24 °C
Densité: 1,17 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001898
Numéro CAS: 2856-63-5
EINECS: 220-669-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III