Imprimer
4-Cyanobenzaldéhyde 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Formylbenzonitrile
OR4974-100G OR4974-250G OR4974-25G OR4974-500G
APOSOR4974-100GEA 39.3 EUR
APOSOR4974-100G APOSOR4974-250G APOSOR4974-25G APOSOR4974-500G
4-Cyanobenzaldéhyde 98%
4-Cyanobenzaldéhyde
Formule: C₈H₅NO
Point d'ébullition: 133 °C/12mmHg
Point de fusion: 98…100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003376
Numéro CAS: 105-07-7
EINECS: 203-267-3