Imprimer
4-tert-Butylbenzaldéhyde 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR4973-100G OR4973-25G OR4973-500G
APOSOR4973-100GEA 43.5 EUR
APOSOR4973-100G APOSOR4973-25G APOSOR4973-500G
4-tert-Butylbenzaldéhyde 98%
4-tert-Butylbenzaldéhyde
Formule: C₁₁H₁₄O
Point d'ébullition: 112…114 °C
Densité: 0,97 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 101 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00035742
Numéro CAS: 939-97-9
EINECS: 213-367-9
UN: 3082
ADR: 9+EHS,III