Imprimer
1,3-Benzodioxole 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Benzo[d][1,3]dioxole, 1,2-Methylenedioxybenzene
OR4960-100G OR4960-1KG OR4960-50G OR4960-500G
APOSOR4960-100GEA 21.9 EUR
APOSOR4960-100G APOSOR4960-1KG APOSOR4960-50G APOSOR4960-500G
1,3-Benzodioxole 98%
1,3-Benzodioxole
Formule: C₇H₆O₂
Poids moléculaire: 122.12 g/mol
Point d'ébullition: 172…173 °C
Point de fusion: –18 °C
Densité: 1.185 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 55 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005818
Numéro CAS: 274-09-9
EINECS: 205-992-0
UN: 1993
ADR: 3 III