3,4-Diméthoxyaniline 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₈H₁₁NO₂ Point d'ébullition: 174…176 °C/22mmHg Point de fusion: 85…89 °C Point éclair: >110 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00008394 Numéro CAS: 6315-89-5 EINECS: 228-647-6 |