Imprimer
4-tert-Butylaniline 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR4958-25G OR4958-5G OR4958-100G
APOSOR4958-25GEA 24.8 EUR
APOSOR4958-25G APOSOR4958-5G APOSOR4958-100G
4-tert-Butylaniline 98%
4-tert-Butylaniline
Formule: C₁₀H₁₅N
Point d'ébullition: 90…93 °C/3mmHg
Point de fusion: 15…16 °C
Densité: 0,937 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 102 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007899
Numéro CAS: 769-92-6
EINECS: 212-215-9