2-(Méthylthio)aniline 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₇H₉NS Point d'ébullition: 233…234 °C Densité: 1,111 g/cm³ (25 °C) Point éclair: >113 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00007708 Numéro CAS: 2987-53-3 EINECS: 221-055-9 UN: 2810 ADR: 6.1,III |