Imprimer
3',5'-Diacetoxyacetophenone 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 5-Acetyl-1,3-phenylene diacetate
OR4947-100G OR4947-25G
APOSOR4947-100GEA 165 EUR
APOSOR4947-100G APOSOR4947-25G
3',5'-Diacetoxyacetophenone 97%
3',5'-Diacetoxyacetophenone
Formule: C₁₂H₁₂O₅
Poids moléculaire: 236.2207 g/mol
Point de fusion: 94…96 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008702
Numéro CAS: 35086-59-0