Imprimer
3-Iodoaniline 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR4934-5G OR4934-10G OR4934-25G
APOSOR4934-5GEA 23.2 EUR
APOSOR4934-5G APOSOR4934-10G APOSOR4934-25G
3-Iodoaniline 98%
3-Iodoaniline
Formule: C₆H₆IN
Point d'ébullition: 145…146 °C/15mmHg
Point de fusion: 21…24 °C
Densité: 1,821 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 113 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007781
Numéro CAS: 626-01-7
EINECS: 210-922-7