2-Amino-6-chloropyrimidin-4(3H)-one
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₄H₄ClN₃O Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00006093 Numéro CAS: 1194-21-4 |