Imprimer
2,3,4-Trimethoxybenzylamine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR49012-5G OR49012-1G
APOSOR49012-5GEA 429 EUR
APOSOR49012-5G APOSOR49012-1G
2,3,4-Trimethoxybenzylamine
2,3,4-Trimethoxybenzylamine
Formule: C₁₀H₁₅NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 41219-16-3
UN: 2735
ADR: 8,III