Imprimer
3,5-Dichlorothiobenzamide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR49005-1G OR49005-5G
APOSOR49005-1GEA 161 EUR
APOSOR49005-1G APOSOR49005-5G
3,5-Dichlorothiobenzamide
3,5-Dichlorothiobenzamide
Formule: C₇H₅Cl₂NS
Point de fusion: 102…106 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04973322
Numéro CAS: 22179-74-4