Imprimer
4-Morpholinoaniline 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-(4-Morpholinyl)aniline
OR4896-100G OR4896-25G OR4896-5G
APOSOR4896-100GEA 115 EUR
APOSOR4896-100G APOSOR4896-25G APOSOR4896-5G
4-Morpholinoaniline 98%
4-Morpholinoaniline
Formule: C₁₀H₁₄N₂O
Point de fusion: 132…135 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006169
Numéro CAS: 2524-67-6
EINECS: 219-760-1