Imprimer
3-Chloroaniline
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR4892-100G OR4892-500G
APOSOR4892-100GEA 21.9 EUR
APOSOR4892-100G APOSOR4892-500G
3-Chloroaniline
3-Chloroaniline
Formule: C₆H₆ClN
Point d'ébullition: 95…96 °C/11mmHg
Point de fusion: –11 °C
Densité: 1,206 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 123 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007765
Numéro CAS: 108-42-9
EINECS: 203-581-0
UN: 2019
ADR: 6.1,II