Imprimer
Guanosine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR4880-25G OR4880-100G OR4880-500G
APOSOR4880-25GEA 21.9 EUR
APOSOR4880-25G APOSOR4880-100G APOSOR4880-500G
Guanosine
Guanosine
Formule: C₁₀H₁₃N₅O₅
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010182
Numéro CAS: 118-00-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III