Imprimer
6-Chloro-2-methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR4874-100MG OR4874-1G OR4874-5G
APOSOR4874-100MGEA 23.2 EUR
APOSOR4874-100MG APOSOR4874-1G APOSOR4874-5G
6-Chloro-2-methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
6-Chloro-2-methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Formule: C₉H₇ClN₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00269625
Numéro CAS: 138642-96-3