Imprimer
tert-Butyl pyrrolidine-1-carboxylate 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): tert-butyl pyrrolidine-1-carboxylate, pyrrolidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, N-BOC-Pyrrolidine
OR4852-1G OR4852-5G
APOSOR4852-1GEA 21.9 EUR
APOSOR4852-1G APOSOR4852-5G
tert-Butyl pyrrolidine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl pyrrolidine-1-carboxylate
Formule: C₉H₁₇NO₂
Poids moléculaire: 171.24 g/mol
Point d'ébullition: 80 °C/0.2mmHg
Densité: 0.977 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 86 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00216581
Numéro CAS: 86953-79-9