Imprimer
Carbazate de méthyle
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Methyl hydrazinecarboxylate, Methyl hydrazinocarboxylate
OR4850-100G OR4850-25G
APOSOR4850-100GEA 42.2 EUR
APOSOR4850-100G APOSOR4850-25G
Carbazate de méthyle
Carbazate de méthyle
Formule: C₂H₆N₂O₂
Point d'ébullition: 108 °C/12mmHg
Point de fusion: 70…73 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007594
Numéro CAS: 6294-89-9
EINECS: 228-560-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III