Imprimer

α,o-Toluenedicarbonitrile

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Danger

Synonyme(s): 2-(Cyanomethyl)benzonitrile, α-Cyano-o-tolunitrile, Homophthalonitrile

OR4826-100G OR4826-25G
APOSOR4826-100GEA 140 EUR
APOSOR4826-100G APOSOR4826-25G
α,o-Toluenedicarbonitrile
α,o-Toluenedicarbonitrile
Formule: C₉H₆N₂
Point de fusion: 73…79 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001895
Numéro CAS: 3759-28-2
EINECS: 223-167-3
UN: 3439
ADR: 6.1,III

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR