Imprimer
Pyridazine-3-carbonitrile 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR48248-1G OR48248-100MG
APOSOR48248-1GEA 58 EUR
APOSOR48248-1G APOSOR48248-100MG
Pyridazine-3-carbonitrile 95%
Pyridazine-3-carbonitrile
Formule: C₅H₃N₃
Point de fusion: 43…45 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09881239
Numéro CAS: 53896-49-4