Imprimer
2'-Bromo-4',5'-(ethylenedioxy)acetophenone 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-(7-Bromo-2,3-dihydrobenzo[b][1,4]dioxin-6-yl)ethanone
OR4822-1G OR4822-250MG OR4822-5G
APOSOR4822-1GEA 161 EUR
APOSOR4822-1G APOSOR4822-250MG APOSOR4822-5G
2'-Bromo-4',5'-(ethylenedioxy)acetophenone 98%
2'-Bromo-4',5'-(ethylenedioxy)acetophenone
Formule: C₁₀H₉BrO₃
Poids moléculaire: 257.0807 g/mol
Point de fusion: 85…87 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00168681
Numéro CAS: 59820-90-5