Imprimer
2-(3-Aminophenyl)acetic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-Aminophenylacetic acid
OR4815-10G OR4815-1G OR4815-25G OR4815-5G
APOSOR4815-10GEA 152 EUR
APOSOR4815-10G APOSOR4815-1G APOSOR4815-25G APOSOR4815-5G
2-(3-Aminophenyl)acetic acid
2-(3-Aminophenyl)acetic acid
Formule: C₈H₉NO₂
Point de fusion: 147…150 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00075058
Numéro CAS: 14338-36-4