Imprimer
3-(Chlorométhyl)anisole 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 1-(Chloromethyl)-3-methoxybenzene, 3-(Chloromethyl)anisole
OR4813-100G OR4813-25G OR4813-5G OR4813-250G
APOSOR4813-100GEA 168 EUR
APOSOR4813-100G APOSOR4813-25G APOSOR4813-5G APOSOR4813-250G
3-(Chlorométhyl)anisole 98%
3-(Chlorométhyl)anisole
Formule: C₈H₉ClO
Point d'ébullition: 122…124 °C/13mmHg
Densité: 1,078 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 101 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000907
Numéro CAS: 824-98-6
EINECS: 212-541-1
UN: 3265
ADR: 8,II