Imprimer
Tetrahydropyran-4-ylmethyl methanesulphonate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Oxan-4-ylmethyl methanesulphonate
OR48102-1G OR48102-250MG OR48102-5G
APOSOR48102-1GEA 91.5 EUR
APOSOR48102-1G APOSOR48102-250MG APOSOR48102-5G
Tetrahydropyran-4-ylmethyl methanesulphonate
Tetrahydropyran-4-ylmethyl methanesulphonate
Formule: C₇H₁₄O₄S
Poids moléculaire: 194.25 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18785628
Numéro CAS: 132291-95-3