8-Isoquinolinecarboxylic acid
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₀H₇NO₂ Point de fusion: 263…267 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD06738935 Numéro CAS: 61563-43-7 |