Imprimer
Ethyl-1-(hydroxymethyl)cyclopropanecarboxylate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR480832-1G OR480832-5G
APOSOR480832-1GEA 105 EUR
APOSOR480832-1G APOSOR480832-5G
Ethyl-1-(hydroxymethyl)cyclopropanecarboxylate 95%
Ethyl-1-(hydroxymethyl)cyclopropanecarboxylate
Formule: C₇H₁₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09759206
Numéro CAS: 3697-68-5