7-Bromo-1H-indole-2-carboxylic acid 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₉H₆BrNO₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00744954 Numéro CAS: 16732-71-1 |