Imprimer
1H-imidazole-4-sulphonyl chloride 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Imidazole-4-sulphonyl chloride
OR480821-10G OR480821-1G OR480821-5G
APOSOR480821-10GEA 687 EUR
APOSOR480821-10G APOSOR480821-1G APOSOR480821-5G
1H-imidazole-4-sulphonyl chloride 95%
1H-imidazole-4-sulphonyl chloride
Formule: C₃H₃ClN₂O₂S
Point de fusion: 163…174 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08687938
Numéro CAS: 58767-51-4
UN: 3261
ADR: 8,II