Imprimer
2-Amino-6-chloro-3-pyridinecarboxamide 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2-Amino-6-chloronicotinamide
OR480810-10G OR480810-5G OR480810-1G
APOSOR480810-10GEA 509 EUR
APOSOR480810-10G APOSOR480810-5G APOSOR480810-1G
2-Amino-6-chloro-3-pyridinecarboxamide 95%
2-Amino-6-chloro-3-pyridinecarboxamide
Formule: C₆H₆ClN₃O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12024435
Numéro CAS: 64321-24-0