Imprimer
Pyrazolo[1,5-a]pyridine-7-carbaldehyde 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR480774-1G OR480774-5G
APOSOR480774-1GEA 282 EUR
APOSOR480774-1G APOSOR480774-5G
Pyrazolo[1,5-a]pyridine-7-carbaldehyde 97%
Pyrazolo[1,5-a]pyridine-7-carbaldehyde
Formule: C₈H₆N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06739029
Numéro CAS: 362661-83-4