Imprimer
1-(1-Boc-3-azetidinyl)pyrrolidine 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR480770-1G OR480770-250MG
APOSOR480770-1GEA 351 EUR
APOSOR480770-1G APOSOR480770-250MG
1-(1-Boc-3-azetidinyl)pyrrolidine 96%
1-(1-Boc-3-azetidinyl)pyrrolidine
Formule: C₁₂H₂₂N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09860616
Numéro CAS: 1019008-21-9