Imprimer
Chlorure de 3-chloro-4-nitrobenzènesulfonyle 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 3-Chloro-4-nitrobenzene-1-sulphonyl chloride
OR480758-1G OR480758-5G
APOSOR480758-1GEA 183 EUR
APOSOR480758-1G APOSOR480758-5G
Chlorure de 3-chloro-4-nitrobenzènesulfonyle 96%
Chlorure de 3-chloro-4-nitrobenzènesulfonyle
Formule: C₆H₃Cl₂NO₄S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04973767
Numéro CAS: 64835-30-9