Imprimer
N-Boc-3-cyanopyrrolidine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): N-Boc-3-Cyanopyrrolidine
OR480753-25G OR480753-5G
APOSOR480753-25GEA 545 EUR
APOSOR480753-25G APOSOR480753-5G
N-Boc-3-cyanopyrrolidine 97%
N-Boc-3-cyanopyrrolidine
Formule: C₁₀H₁₆N₂O₂
Poids moléculaire: 196.2462 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03001709
Numéro CAS: 476493-40-0