3-bromo-4-methoxybenzenesulphonyl chloride
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₇H₆BrClO₃S Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD03989643 Numéro CAS: 23094-96-4 UN: 1759 ADR: 8,III |