6-Chloropyridine-2,3-diamine 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
2,3-Diamino-6-chloropyridine
Formule:
C₅H₆ClN₃ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00209966 Numéro CAS: 40851-95-4 |