Imprimer
2-Amino-6-chloro-4-(diethylamino)pyrimidine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR480719-10G OR480719-5G
APOSOR480719-10GEA 306 EUR
APOSOR480719-10G APOSOR480719-5G
2-Amino-6-chloro-4-(diethylamino)pyrimidine 97%
2-Amino-6-chloro-4-(diethylamino)pyrimidine
Formule: C₈H₁₃ClN₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00664696
Numéro CAS: 116895-09-1