(S)-Benzyl-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)-3-hydroxypropanoate 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
N-Boc-L-serine benzyl ester, Boc-Ser-OBzl, BOC-L-Serine benzyl ester
Formule:
C₁₅H₂₁NO₅ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00076983 Numéro CAS: 59524-02-6 |