Imprimer
Isoquinoline-7-carbonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR48070-1G OR48070-250MG
APOSOR48070-1GEA 0 EUR
APOSOR48070-1G APOSOR48070-250MG
Isoquinoline-7-carbonitrile
Isoquinoline-7-carbonitrile
Formule: C₁₀H₆N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10699231
Numéro CAS: 223671-92-9